Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 355077
23.44 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- ™™ Available in 5 colors
- ™™ Available in 10 colors or as an assortment.
Specifica
Codificatore per chiusure flaconi Nunc CryoColor, PS | |
Polystyrene | |
500/Pk., 2000/Cs. | |
Cryogenic Vial |
Giallo | |
Nunc | |
Codificatori per provette criogeniche |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
183965 | Certificato di conformità | 14/12/2024 | 355077 |
170623 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 355077 |
173136 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 355077 |
180889 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 355077 |
173136A | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 355077 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.