Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm
39.54 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- ND8
- 8-425
- Vetro
- Trasparente
- Tappo a vite
- Foro centrale
- in linea
- Silicone/PTFE
- I vassoi riutilizzabili a due scomparti proteggono fiale e chiusure senza separare gli elementi abbinati
Specifica
Nero | |
Trasparente | |
Vetro | |
100 | |
Tappo a vite | |
8-425 |
Silicone, PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polipropilene | |
32 mm | |
No |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Varian Autosamplers, 8 mm > 1.3mm thickness, 45° shore A