Learn More
Ethanol Absolute, for HPLC, Fisher Chemical™
C2H6O, CAS Number-64-17-5, alcohol, algrain, alcohol, anhydrol, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, grain alcohol, methylcarbinol, tecsol, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702
Marca:  Fisher Chemical E/0665DF/17
161.64 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10428671
  • 322.00€ / 2.50L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
C2H6O, CAS Number-64-17-5, alcohol, algrain, alcohol, anhydrol, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, grain alcohol, methylcarbinol, tecsol, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
7
64-17-5
78°C
Amber Glass Bottle
C2H6O
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
-114°C
Colorless
2.5 L
Liquido
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
etanolo
702
46.07g/mol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526667 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/02/2025 Catalog NumberE/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17
Titolo del prodotto
Ethanol Absolute, for HPLC, Fisher Chemical™ > 2.5L, Amber glass bottle