Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
Marca:  DWK Life Sciences A613016001211
35.81 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11882373
  • 40.25€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disposable
  • Borosilicate glass
  • Excellent resistance to temperature changes
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Round bottom
100Pack
Test Tube
130 mm
16 mm
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3 > Diameter: 16mm; Length: 130mm; Quantity: 100/pk