Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH 3 ruote Tritest™
Featuring three indicator zones for the highest accuracy readings. Macherey Nagel™ Tritest™ pH Paper Rolls give the user the most precise reading possible in pH measurement.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90502
Codice prodotto. 10030750
  • 35.40€ / 3 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provides rapid and reliable results
  • Shows three different colors for each full pH unit
  • Specially equipped with a hydrophobic barrier between different indicators
Specifica
Specifica
42380
Rullo
1 ciascuno
Carta pH
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1424692 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/03/2025 Catalog Number90502
Numero di lotto1421845 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/02/2025 Catalog Number90502
Numero di lotto1420737 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/02/2025 Catalog Number90502
Numero di lotto1412825 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/01/2025 Catalog Number90502
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Carta pH 3 ruote Tritest™ > pH Range: 1 to 11