Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
Marca:  Thermo Scientific™ 4K-07
Codice prodotto. 11849732
  • 416.00€ / 15mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Caratteristiche:
  • Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
  • Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Calibrazione contaparticelle laser
Particelle per controllo della conta
1.05g/cm³
°
Product stable for a minimum of 12 months
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15mL
<
6.982 ± 0.045µm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto279795_1025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-07
Numero di lotto260829 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-07
Numero di lotto265487_1024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-07
Numero di lotto263035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-07
Numero di lotto257507 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-07
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards > Diam.: μ±μσμ