Learn More
Fisherbrand™ Q55 Sonicator without Probe
Effective for standard cell disruption and many other small-volume applications. Fisherbrand™ Q55 Sonicator is a compact and cost-effective ultrasonic processor that will occupy less bench space than any unit on the market.
Marca:  Fisherbrand™ FB50AEUK-220
Codice prodotto. 12901161
  • 1905.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Smallest unit available
  • Thumb-switch or continuous operation
  • Simple and effective operation
Specifica
Specifica
110 V
55 W
Generator, converter, 3 mm diameter probe, power cable, converter cable and wrench set
110V, 50/60 Hz
203 x 190 x 146 mm (8 x 7.5 x 5.75 in.)
Q55
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Q55 Sonicator without Probe > Capacity: 0.2 to 50mL