Learn More
Eppendorf™ Scatole per conservazione
Per scegliere le combinazioni di scatole ottimali per le singole esigenze di conservazione. Le scatole Eppendorf™ consentono la conservazione sicura delle provette per campioni risparmiando spazio. Scelta di provette da 0.5 ml a da 50 ml.
Marca: Eppendorf™ 0030140729
23.11 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Costruita in polipropilene (PP) per la massima stabilità nelle applicazioni a bassissima temperatura e con un'agevole apertura e chiusura
- Per il congelamento fino a -86°C
- La codifica alfanumerica permanente a forte contrasto apposta a laser in corrispondenza di ogni alloggiamento permette di identificare facilmente i campioni e di minimizzare il rischio di confonderli.
- Autoclavabile (121°C, 20 min)
- Coperchio trasparente per un'ispezione dei campioni facile e veloce
- Etichettatura flessibile e affidabile sulla scatola dai colori chiari o sulle 5 aree di scrittura del coperchio
- Utilizzo ottimale dello spazio del congelatore grazie alla possibilità di combinare in modo flessibile i diversi formati
Specifica
Storage Box | |
9 Tubes (25 mL) | |
Sì | |
89 mm |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
3 x 3 | |
3.5 in. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
- Diversi produttori