Learn More
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial
Can be closed with 8mm Aluminum Caps, 9mm PE-Caps or with 8mm Push-On Caps.
Marca: Fisherbrand™ 08 09 0405
184.59 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Available in different volumes
- Flat, round or conical bottom
- Clear or amber glass
- For almost all autosamplers
Specifica
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
CleanPack | |
0.8 mL | |
40 mm | |
ND8 |
7 mm | |
0.9 mL | |
Capsula | |
<11 μL | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
57Hours
16Minutes
49Seconds
12nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 8mm Glass Crimp Neck Vial > Clear, flat bottom, 0.7mL, 40mm height