Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell da 96 pozzetti Protein LoBind
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Use these plates in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results. Eppendorf™ Deepwell Protein LoBind Plates recover significantly more protein for downstream analyses and enzymes remain active.
Marca:  Eppendorf™ 0030504100
774.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10664473
  • 784.00€ / pezzi 40
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
  • Lot-certified PCR clean purity grade: of human DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors
  • Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
  • Unique OptiTrack™ matrix: 30% faster sample identification and fewer pipetting errors
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties
  • Raised well rims and a smooth surface guarantee reliable sealing in plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Includes Barcode
Standard
Autoclavable
White
Polypropylene
96
Round Bottom (U-well)
Sample storage and preparation, bacteria and yeast cultivation, DNA and RNA isolation with high throughput
Clear
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
8 x 12
5 Bags x 8 Plates
Protein LoBind Plate
500 μL
Non-sterile
Yes
40 Pk.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN217996Q Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2025 Catalog Number0030504100
Numero di lottoN216872N Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/11/2024 Catalog Number0030504100
Numero di lottoM211586K Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog Number0030504100
Numero di lottoM210624I Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/09/2024 Catalog Number0030504100
Numero di lottoM210301H Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/07/2024 Catalog Number0030504100
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Piastre DeepWell da 96 pozzetti Protein LoBind > Volume: 500 μL, Color: White, Packaging: 40 Plates (5 Bags x 8 Plates)