Learn More
Acrylonitrile, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10163720
Acrylonitrile, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10163720
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10163720
Marca: Thermo Scientific Acros 149630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-13-1
Formula molecolare C3H3N
Molecular Weight (g/mol) 53.06
Numero MDL MFCD00001927
InChI Key NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
IUPAC Name prop-2-enenitrile
SMILES C=CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylonitrile
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -83.5°C
Densità 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Punti di ebollizione 77.3°C
Punto d'infiammabilità −0.2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCN
Indice di rifrazione 1.3900 to 1.3920
Quantità 1 L
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Indice di Merck 15, 122
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Stabilizzatore 35 to 45ppm MEHQ
Peso formulazione 53.06
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463137 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/05/2024 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Numero di lottoA0449386 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2024 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Numero di lottoA0447177 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2023 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Numero di lottoA0456598 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2023 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Numero di lottoA0397765 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Acrylonitrile, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >