Learn More
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Round Bottom Rotor
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
Marca:  Eppendorf™ 5804774000
89.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10450332
  • 90.95€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adapters
  • For Eppendorf™ Fixed Angle Round-Bottom Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
5 mL
29 mm
2 Pack
Round Bottom
Fixed angle rotor
6
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Round Bottom Rotor > Capacity: 5mL; Number of Places: 6