Learn More
Berkshire™ BCR™ Bond carta per camera bianca
La nostra carta da cleanroom BCR™ Bond è realizzata con cellulosa della più pura qualità ed è una scelta eccellente per l'uso in fotocopiatrici e stampanti laser
Marca: Berkshire™ B85WH36HP25010
313.12 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Carta bianca per camere bianche A4 da 850 g, Purissima cellulosa per ridurre al minimo la contaminazione, Rivestimento specializzato per ridurre particelle, fibre e microrganismi, Tracciatura completa del lotto su ogni caso per garantire qualità e controllo costantiSpecifica
ISO Class 3 - 7, Cleanroom Class 1 - 10,000, EU Grade B/C/D | |
Cleanroom bond paper | |
850 g |
Wire bound, 36 hole punched | |
A4 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000849532 | Certificato di conformità | 11/10/2024 | B85WH36HP25010 |
0000849200 | Certificato di conformità | 15/08/2024 | B85WH36HP25010 |
0000847459 | Certificato di conformità | 23/04/2024 | B85WH36HP25010 |
0000848649 | Certificato di analisi | 25/07/2024 | B85WH36HP25010 |
0000847459 | Certificato di analisi | 23/04/2024 | B85WH36HP25010 |