Learn More
Benzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11374589
Benzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11374589
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11374589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11173.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Benzonitrile is a widely utilized as a solvent and an intermediate in industries making drugs, perfumes, dyes, rubber, textiles, resins and specialty lacquers. It finds application as a versatile precursor for many derivatives. It coordinates with transition metal to form complexes which act as synthetic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzonitrile is a widely utilized as a solvent and an intermediate in industries making drugs, perfumes, dyes, rubber, textiles, resins and specialty lacquers. It finds application as a versatile precursor for many derivatives. It coordinates with transition metal to form complexes which act as synthetic intermediates.
Solubility
Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents, reducing agents, acids, chlorates, nitrates and plastics.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-47-0
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.124
Numero MDL MFCD00001770
InChI Key JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitrilVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC Name benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzonitrile
Punto di fusione -13°C
Densità 1.007
Punti di ebollizione 191°C to 193°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.5285
Quantità 100 g
Numero UN UN2224
Beilstein 506893
Indice di Merck 14,1097
Informazioni di solubilità Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251698 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
Numero di lotto10240811 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
Numero di lottoM26J027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
Numero di lotto10211245 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2023 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
Numero di lottoR12I018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2022 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Benzonitrile
Titolo del prodotto
Benzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals >