Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescent Blocking Buffer (10X)
Blocker FL Fluorescent Blocking Buffer is designed to block excess nonspecific binding sites to help reduce background fluorescence in western blotting applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 37565
105.08 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15929152
  • 148.00€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Blocker FL buffer helps enhance fluorescent protein detection by increasing the signal-to-noise ratio in blotting applications where background fluorescence may otherwise interfere with signal detection.
Compare and view all available blocking buffers
Working reagent is prepared by adding 1 part Blocker FL buffer to 9 parts ultrapure water. Optimal concentration should be determined empirically for each system. Compatible with both nitrocellulose and PVDF membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blocker FL
Liquid
Blocker™
Store in refrigerator (2°C to 8°C).
100 mL
Western Blot
10X
Wet Ice
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL402388 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number37565
Numero di lottoZK388024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number37565
Numero di lottoZI386638 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number37565
Numero di lottoZG386637 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/08/2024 Catalog Number37565
Numero di lottoZG386636 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number37565
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescent Blocking Buffer (10X) > Store in refrigerator (2–8°C).