Learn More
BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper, Hexagonal Grip
Hollow with drip tip and hexagonal grip. BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper is constructed from Boro 3.3 to DIN 12252 standards.
5.50€ - 26.10€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Product Type | Ground Joint Stopper |
Forma | Conical |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10253201
|
BRAND™
144635 |
NS 29/32 |
8.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10039970
|
BRAND™
144625 |
NS 19/26 |
6.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10781573
|
BRAND™
144615 |
NS 12/21 |
5.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10719011
|
BRAND™
144620 |
NS 14/23 |
5.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10408952
|
BRAND™
144630 |
NS 24/29 |
8.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10613592
|
BRAND™
144645 |
NS 45/40 |
26.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10141441
|
BRAND™
144605 |
NS 7/16 |
5.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
- Hollow
- Hexagonal grip
Specifica
Borosilicate Glass | |
Ground Joint Stopper | |
Conical | |
1/Pk. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper, Hexagonal Grip