Learn More
Thermo Scientific™ BT-549 Control Lysate (1mg/mL)
Thermo Scientific™ BT-549 Control Lysate is a stimulated cell lysate that has been validated for the expression levels and phosphorylation of key targets in the TP53 signaling pathway.
Marca:  Thermo Scientific™ A37962
Codice prodotto. 16386542
  • 430.00€ / 0.50mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Validated for the expression of TP53 and phosphorylated TP53 by western blotting and mass spectrometry analysis
  • Optimized - stimulation and lysis conditions optimized for detection of TP53 signaling targets
  • Convenient - lysate is ready-to-use for immunoprecipitation, immunoprecipitation to mass spectrometry, and western blotting applications
  • Stable for two years at -80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mass Spectrometry
Dry Ice
Liquid
0.5 mg (1 mg/mL)
Protein
Mass Spectrometer
Sample Enrichment
Thermo Scientific™
Control Lysate
Cell Lysate
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoTI2641261 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/06/2023 Catalog NumberA37962
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/07/2018 Catalog NumberA37962
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ BT-549 Control Lysate (1mg/mL) > Concentration: 1 mg/ml