Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca: Thermo Scientific™ FCR400FT
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Caratteristiche:- registratore settimanale
- Funzionamento fino a -150°°C
- Installazione in sede o in fabbrica
Informazioni sull'ordinazione:
- Per le unità installate in sede, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato
Specifica
Inkless Chart Recorder, Field Installed | |
Forma 88400, TSU400 | |
Recorder |
° | |
7 Days |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.