missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Desoxycarbadox-(methyl-d3), Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15917462

Desoxycarbadox-(methyl-d3), Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 15917462 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 mg
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Codice prodotto. 15917462

Marca: Honeywell Fluka R120810MG

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

CAS 1448350-02-4
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Da utilizzare con (applicazione) Antibiotics
Forma fisica Crystalline Powder
Grado Analytical Standard
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Desoxycarbadox-(methyl-d3), Honeywell Fluka™ >

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.