Learn More
Colterol acetate, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15950152
Colterol acetate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15950152 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 mg
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Codice prodotto. 15950152
Marca: Honeywell Fluka R120910MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 10255-14-8
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 mg
Da utilizzare con (applicazione) Beta-agonists and Antagonists
Forma fisica Solid
Grado Analytical Standard
Titolo del prodotto
Colterol acetate, Honeywell Fluka™ >