Learn More
Corning™ Contenitori di fiale per congelamento di cellule CoolCell™ LX
Provides alcohol-free freezing at the rate of -1°C/minute when placed in a -80°C freezer.
Marca: Corning™ 432005
Descrizione
Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.
Caratteristiche:
- Semplicità d'uso
- Alcohol and fluid-free freezing
- Lower cost of use than alcohol-based devices
- High cell recovery and cell viability
- Reproducibility
- Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing
Specifica
Purple | |
Round | |
Cryopreservation of Most Cells and Cell Lines | |
1/Pk., 1/Cs. | |
9.5 cm | |
12.7 mm |
Schiuma di polietilene | |
Scatola per congelatore | |
12 (Standard 3.5 to 5 mL Cryogenic Vials) | |
9.5 x 14.5 cm | |
14.5 cm | |
0.5 kg |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning