Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 431146
Descrizione
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap provides a closed, liquid-tight seal
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
33.8 oz. | |
Polipropilene | |
4.3 cm | |
Policarbonato | |
50 ml | |
25/Cs. | |
Sì | |
Sì |
Arancione | |
Filettato | |
1000 ml | |
Per agitatori per colture | |
Wide Mouth | |
1/Pk. | |
Larga | |
Tappo a vite standard |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
21324002 | Certificato di qualità | 17/04/2025 | 431146 |
04124001 | Certificato di qualità | 13/02/2025 | 431146 |
24622006 | Certificato di qualità | 16/08/2024 | 431146 |
27422007 | Certificato di qualità | 14/08/2024 | 431146 |
24522005 | Certificato di qualità | 15/05/2024 | 431146 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.