Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 431147
497.15 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Vent caps available for applications requiring sterile gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
33.8 oz., 33.8 once | |
Polipropilene | |
4.3 cm | |
Policarbonato | |
50 ml | |
25/Cs. | |
Sì | |
Sì |
Arancione | |
Filettato | |
1000 ml | |
Per agitatori per colture | |
Wide Mouth | |
1/Pk. | |
Larga | |
Tappo con sfiato |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
28124004 | Certificato di qualità | 16/04/2025 | 431147 |
22324003 | Certificato di qualità | 22/01/2025 | 431147 |
21024002 | Certificato di qualità | 18/12/2024 | 431147 |
13624001 | Certificato di qualità | 27/11/2024 | 431147 |
34024005 | Certificato di conformità | 08/04/2025 | 431147 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.