Learn More
Corning™ Piastre a bassissima adesione
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Marca: Corning™ 3474
Descrizione
Superficie biologicamente inerte
- Impedisce alle cellule staminali la differenziazione mediata dall'adesione
- Impedisce la divisione delle cellule adesione-dipendenti
- Riduce al minimo l'assorbimento proteico, l'attivazione enzimatica e l'attivazione cellulare
- Non citotossico e non degradabile
- In polistirene otticamente trasparente
- I singoli codici alfanumerici consentono l'identificazione dei pozzetti
- La base uniforme agevola l'impilamento
- Forma a pozzetti piatti
Specifica
Standard | |
0.32 cm2 | |
Ultra-Low Attachment | |
Polistirene | |
Prodotto sterile | |
360 μl | |
Per mantenere le cellule in un stato di sospensione e impedirne l’adesione | |
24/Cs. | |
24/Cs. |
With Lid | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
96 | |
Ultra-low Binding | |
Flat Bottom (F-well) | |
Anelli anticondensa | |
1/Pk. | |
0.64 cm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Titolo del prodotto
Corning™ Piastre a bassissima adesione > Standard, with Lid; 1/Pk; Yes; Ultra Low Attachment; Flat