Learn More
Diphenylamine, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diphenylamine |
Nota nome | For analysis ACS |
Punto di fusione | 52°C to 55°C |
Densità | 1.16 g/mL |
Punti di ebollizione | 302°C |
Punto d'infiammabilità | 152°C (305°F) |
Formula lineare | (C6H5)2NH |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN3077 |
Beilstein | 508755 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L047 | Certificato di analisi | 03/03/2025 | 036610.36,036610.14,036610.22 |
M08L010 | Certificato di analisi | 10/01/2025 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
T02K004 | Certificato di analisi | 05/08/2024 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
Y01J009 | Certificato di analisi | 07/11/2023 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
X04I004 | Certificato di analisi | 13/10/2022 | 036610.14,036610.36,036610.22 |
Sicurezza e movimentazione
- Diphenylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: Diphenylamine