Learn More
DMF, Dimethylformamide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15562393
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
DMF, Dimethylformamide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15562393
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15562393
Marca: Thermo Scientific Acros D1331
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
DMF processed to high purity for accurate and repeatable determination of trace levels of residual solvents.
  • Every lot is tested to ensure interference free baselines for interference free determination of Class 1, 2, and 3 residual solvents
  • 1 ppm max. of Class 1 Solvents, 10 ppm max. of Class 2 solvents, and 50 ppm max of Class 3 residual solvents
  • This product is UV Absorbance Tested to ensure low organic contamination
  • Processed for low water content to facilitate the extraction of organic volatile impurities, or VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DMF, Dimethylformamide
Absorbance 0.300 AU Maximum (275nm), 0.050 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm), 0.005 AU Maximum (400nm)
CAS 68-12-2
Colore Colorless
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 5 ppm Maximum
Formula molecolare C3H7NO
Numero MDL MFCD00003284
Acqua 0.03% Maximum
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
Molecular Weight (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Peso formulazione 73.09
Percent Purity ≥99.9%
Grado GC Headspace
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dimethylformamide
Titolo del prodotto
DMF, Dimethylformamide, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ >