missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-75286V
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunodiffusion, Immunoassay
Specifica
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
Western Blot : 1:100-1:2000, Flow Cytometry, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen, Immunodiffusion, Immunoassay | |
Donkey | |
Affinity purified | |
RUO | |
Secondary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
DyLight 405 | |
50mM Sodium Borate | |
This Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified rabbit IgG (H&L). | |
0.5 mL | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Rabbit | |
Purified |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.5 mL; DyLight 405
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto