Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Double-Safe™, rivestimento protettivo in PFA
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro.
Marca: H-B Instrument™ B60400-0700
34.52 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- I termometri sicuri per l'ambiente presentano un rivestimento di sicurezza in PFA, per il contenimento di liquidi e vetro in caso di rottura
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Prodotti e testati dal nostro team di qualità negli Stati Uniti
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
NIST | |
Parziale | |
12 in. | |
300 mm | |
Riempimento con liquido Enviro-Safe | |
° | |
Non applicabile | |
Sì | |
1 °C |
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie | |
Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione | |
300 mm | |
Vetro | |
Termometro | |
-20°C | |
Da –20 a 150 °C | |
±1 °C, ±1,5 °C sopra 110 °C | |
76 mm |
Videos
-
H-B instruments PFA safety coating