Learn More
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT
Ottimi risultati nei saggi immunologici ELISPOT (immunospot enzima-collegati) grazie alla elevata capacità legante delle proteine con bassa colorazione di background
629.00€ - 2355.00€
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Dimensione del poro 0.45 μm
Product Line MultiScreen
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Sterilità Membrana Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Sterilità Membrana Prezzo Quantità e disponibilità  
10258100
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Merck
MAHAS4510
Trasparente Stirene Sterile Esteri misti di cellulosa
666.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10146580
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Merck
MAIPS4510
Trasparente Acrilico Sterile PVDF idrofobo
666.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10307473
Vedere i documenti
Merck
MSIPN4W50
Bianco Acrilico Non-sterile PVDF idrofobo
2355.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 17-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10402362
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Merck
MSIPS4W10
Bianco Acrilico Sterile PVDF idrofobo
629.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10532844
Vedere i documenti
Merck
S2EM004M99
White Acrylic Sterile Hydrophobic PVDF
666.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 09-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10659303
Vedere i documenti
Merck
MAIPSWU10
Bianco Acrilico Sterile PVDF idrofobo
793.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
  • La guarnizione tra membrana e piastra garantisce l’assenza di interferenze di reagenti e limita le interferenze ottiche La struttura di supporto del sottogruppo brevettata consente di mantenere i volumi liquidi per i tempi di incubazione fino a 21 giorni
Specifica
Specifica
Standard
0.45 μm
96
Saggi ELISPOT
8 x 12
MultiScreen
0.28 cm2
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT