Learn More
Merck Piastre per saggi a 96 pozzetti MultiScreen™ per saggi ELISPOT
Ottimi risultati nei saggi immunologici ELISPOT (immunospot enzima-collegati) grazie alla elevata capacità legante delle proteine con bassa colorazione di background
Marca: Merck MAIPS4510
Descrizione
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
- Membrane-to-plate seal ensures no reagent crosstalk and limited optical crosstalk Patented underdrain support structure allows liquid volumes to be maintained for incubation times of up to 21 days
Specifica
Standard | |
PVDF idrofobo | |
0.45 μm | |
Trasparente | |
Acrilico | |
Sterile | |
Saggi ELISPOT |
Yes | |
8 x 12 | |
MultiScreen | |
MultiScreen-IP with Underdrain | |
96 | |
0.28 cm2 | |
10/Pk. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche