Learn More
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb
Luer tapers that are constructed to meet ISO 594-1 and 594-2 standards
Marca:  Value Plastics 50120-70
Codice prodotto. 30053616
  • 30.38€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rotating locks minimize twisting and kinking of tubing during positioning. Tapered cone seals are reliable and uncomplicated. Facilitate single-use configurations that minimize downtime
Specifica
Specifica
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Polypropylene
Female Luer x Hose Barb
3/16 in.
25/Pk.
Titolo del prodotto
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb > 3/16 in.,Polypropylene
Always test the application to verify the performance of the interconnection.