Learn More
Thermo Scientific™ Scale DNA miste GeneRuler™
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler DNA Ladder Mix is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0331
107.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24358" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11873963
  • 134.00€ / pezzi 5
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels with Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ DNA Ladder Mix.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler DNA Ladder Mix can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
No
Agarose Gels
6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml
5 x 50 μg
Agarose
DNA Ladder Mix
100 to 1000 bp
Sustainable packaging
GeneRuler
Documenti
Manuals
Flyers
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2793202 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0331
Numero di lotto2814281 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0331
Numero di lotto2841142 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0331
Numero di lotto2853213 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSM0331
Numero di lotto2853835 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSM0331
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Scale DNA miste GeneRuler™ > 100 to 10000bp, 0.5μg/μL, 5 x 50μg