Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA 100 bp GeneRuler, pronta all'uso 100-1000 bp
GREENER_CHOICE
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0243
65.66 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10328179
  • 98.00€ / 50µg
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use 100 to 1000 bp is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA fragments on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading on gel.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 100 bp DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Yes
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
100 to 1000 bp
Sustainable packaging
50 μg, 100 applications
Documenti
Manuals
Flyers
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2816393 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0243
Numero di lotto2817535 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0243
Numero di lotto2791515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0243
Numero di lotto2791487 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0243
Numero di lotto2840179 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0243
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Scala DNA 100 bp GeneRuler, pronta all'uso 100-1000 bp > 100 to 1000bp; 0.1ug/ugL