Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile Finnpipette ™F1
La nuova regolazione del volume migliorata è ora silenziosa e agevole, con blocco sicuro del volume per impedire accidentali variazioni del volume durante i cicli di pipettaggio.
Marca: Thermo Scientific™ 4641040N
289.50 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La regolazione avanzata del volume sulle pipette a volume variabile Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 ora è silenziosa e senza sforzo con la manopola di regolazione antiscivolo per una presa più salda durante l'impostazione dei volumi. Il supporto per le dita regolabile e il design leggero garantiscono la massima comodità senza sacrificare le prestazioni.
For decades, Thermo Scientific Finnpipette pipetting systems have delivered unmatched productivity and ergonomics across thousands of labs and applications worldwide.Finnpipette F1: Everything you want in your everyday, go-to pipette
Ergonomically In-touch
Lightweight handle design combined with low plunger, tip attachment and ejection forces help reduce the risk of RSI
Silent, Effortless Volume Adjustment
Enjoy the new silent and lighter volume adjustment mechanism with over 50% lower forces compared to earlier models.
Secure Volume Lock
The secure volume setting prevents undesirable volume drift during operation. Simply lift the plunger up to set volume and press down to lock in place with minimum effort.
Adjustable Comfort
The 120° adjustable finger rest – for both right- and left-handed operator comfort – allows the hand to relax during pipetting cycles.
Super Blow-out
150% increase in air boost to ensure efficient delivery of micro-volumes and prevent capillary action in 50μl models and below.
Wide Selection of Finntip Pipette Tips
Finntips are designed and manufactured expressly for Finnpipette models, enabling optimal performance, precision and accuracy.
CE marked
The Finnpipette F1 Pipette together with compatible Finntip tips is CE marked in accordance with IVD Directive in Europe.
5 Year Warranty
With convenient online registration, and may vary by country.
Learn more about the complete Finnpipette family >
Specifica
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 | |
Giallo | |
Variable Volume Pipette | |
0.02μL |
Finnpipette F1 | |
1 | |
μ | |
Yellow |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
3Hours
4Minutes
13Seconds
22
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.