Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Marca:  Thermo Scientific™ 94060103
93.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11873420
  • 118.17€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Finntip Flex 10, Non-Filtered, Sterile, Rack
Non-filtered
Rosa
1.1 in.
In rack
Pink
FinnTip Flex
10 μl
Sterile
Finntip Flex 10
3.3 cm
10 x 96/Rack
Thermo Scientific Finnpipette
Sterile & PCR Ready
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto21222B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/11/2024 Catalog Number94060103
Numero di lotto24116C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/08/2024 Catalog Number94060103
Numero di lotto24105C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/08/2024 Catalog Number94060103
Numero di lotto24041C0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/08/2024 Catalog Number94060103
Numero di lotto23194B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/08/2023 Catalog Number94060103
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™ > Finntip™ Flex™ Pipette Tips; Volume: 0.1 to 10μL; Color code: Pink; Sterility: Sterile; Unit Size: 10 x Racks of 96 tips (960 tips in total)
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.