Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Marca:  Thermo Scientific™ 94060713
93.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11892703
  • 132.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Finntip Flex 1000, Non-Filtered, Sterile, Rack
Non-filtered
Blu
3.4 in.
In rack
Blu
FinnTip Flex
1000 μl
Sterile
Finntip Flex 1000
8.7 cm
960 tips
Thermo Scientific Finnpipette
Sterile & PCR Ready
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24139B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/07/2024 Catalog Number94060713
Numero di lotto24018B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/02/2024 Catalog Number94060713
Numero di lotto23332B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/01/2024 Catalog Number94060713
Numero di lotto23046B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/02/2023 Catalog Number94060713
Numero di lotto22200B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/08/2022 Catalog Number94060713
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™ > Finntip™ Flex™ Pipette Tips; Volume: 50 to 1000μL; Color code: Blue; Sterility: Sterile; Unit Size: 10x Racks of 96 tips (960 tips in total)
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.