Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with these wide orifice pipette tips, ideal for pipetting macromolecules.
Marca: Thermo Scientific™ 9405163
133.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
Features:
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Specifica
Finntip 1000 Wide sterile, Non-Filtered, Sterile, Rack | |
Non-filtered | |
Finntip 1000 Wide sterile | |
7.2 cm | |
10 x 96/Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette 1000 | |
Sterile and PCR Ready |
1000 μL | |
Sterile | |
2.8 in. | |
In rack | |
Bianco | |
FinnTip Wide Orifice |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
24202A1 | Certificato di conformità | 27/09/2024 | 9405163 |
2403912 | Certificato di conformità | 13/08/2024 | 9405163 |
2406211 | Certificato di conformità | 12/08/2024 | 9405163 |
24039A1 | Certificato di conformità | 09/08/2024 | 9405163 |
2332111 | Certificato di conformità | 09/08/2024 | 9405163 |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30