Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Marca:  Fisherbrand™ FS2650050
Codice prodotto. 11970707
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
  • Reinforced top tooled with a rounded finish
  • Thick-walled body
  • White ceramic enamel marking spot
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rubber
1.96 in.
Vetro borosilicato
10 mL
7.8 cm
Marcatura in ceramica smaltata opaca
Stretta
1
Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
50 ml
Da 20 a 50 ml
3.07 in.
1
Reusable
50 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili > 50mL