Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione triangolare gigante in PTFE
Per l'uso in grandi contenitori e fiale. Queste ancorette di agitazione magnetiche giganti in PTFE sono autoclavabili.
Marca: Fisherbrand™ 001.357
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Designed for use in large containers and vials
- Autoclavable
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
24 mm | |
1/Ea. | |
Ancoretta di agitazione gigante in PTFE |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring | |
PTFE | |
57 mm | |
Cilindrico, Perno ad anello |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.