Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB062/1H
Codice prodotto. 11597612
  • 28.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Contains one hole
Specifica
Specifica
5 mm
46/55 IRHD
Confezione da 2
62 mm
Gomma naturale
Per uso di laboratorio
49 mm
Rosso
69 mm
Tappo
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale > Bottom Diameter: 62mm; Top Diameter: 69mm