Learn More
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
Marca:  Resch Glas™ 9400290
Codice prodotto. 10598911
  • 144.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Specifica
Specifica
Natural
1.3 in.
34 mm
Non-sterile
A variety of laboratory applications
Polyethylene
3.4 oz.
Snap Cap
Rolled Rim Vial
Rolled rim glass vials with snap-on lid
Clear
Soda Lime Glass
100 mL
5.7 in.
Rolled Rim
Polyethylene
146 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato > Glass Rolled Rim Vials; Volume: 100 mL; Height: 146 mm; Diameter: 34 mm