Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca: Invitrogen™ 32460
224.20 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Working dilutions for Western blotting using SuperSignal West Substrates: SuperSignal West Pico Substrate - 1:250-1:1250 SuperSignal West Dura Substrate - 1:600-1:3000 SuperSignal West Femto Substrate - 1:1250-1:6000 ECL Western Blotting Substrate - 1:20-1:125.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Specifica
Rabbit IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
HRP | |
Goat | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
Rabbit | |
Secondary Antibody | |
IgG |
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
0.01 mg/mL | |
PBS with proprietary stabilizer and no preservative | |
Purified Rabbit IgG, whole molecule. | |
2 mL | |
Secondary | |
4°C | |
Liquid |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- GOAT ANTI-RABBIT CONJUGATED
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone