Learn More
Thermo Scientific™ Hematocrit Rotor for Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuges
Process capillary tubes via centrifugation with the Thermo Scientific™ Hematocrit Rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003473
973.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10116892
  • 1246.20€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Process capillary tubes via centrifugation with the Thermo Scientific™ Hematocrit Rotor.
Features:
  • Holds 24 hematocrit tubes
  • Max. Speed/RCF: 14,800rpm/16,800 x g
Includes: Manual count reader card
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hematocrit Rotor
Rotor
16,800 x g
8.5 cm
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuges
No
Aluminum
24 Capillary Tubes
14,800 rpm
2.0 cm
90°
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hematocrit Rotor for Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuges > Hematocrit rotor
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.