Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 500°C, Ceramic
Shape: Square, Size: 11 x 11 in.
Marca:  Gestigkeit Harry™ 11A
Codice prodotto. 10507981
  • 1655.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shape: Square; Size: 11 x 11 in.
Shape: Square; Size: 11 x 11 in.
Specifica
Specifica
Piastra riscaldante
230 V
11 x 11 in.
410 mm
100 mm
290 mm
230 V, 50/60 Hz, 2000 w
Square
Ceramic
50°C to 500°C
12.1 lb.
5.5 kg
2000 W
50/60 Hz
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 500°C, Ceramic > Dimensions (D x W x H): 410 x 290 x 100 mm