Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit
Marca:  Cytiva SH30879.02
186.87 EUR valido fino al 2031-12-31
Usa il codice promo "19141" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11576351
  • 225.00€ / 1000mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Support expansion and maintenance of undifferentiated human mesenchymal stem cells (hMSCs) with HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store at 2° to 8°C away from light
Undifferentiated Human Mesenchymal Stem Cells
Stem Cell Differentiation Media
1000 mL
Mesenchymal Stem Cell Basal Medium
Liquid
Sterile-filtered
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit > Basal medium only; 1000mL