Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 375868
23.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
- Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
Specifica
Codificatore per chiusure flaconi Nunc CryoColor, PS | |
Polycarbonate | |
500/Pk., 2000/Cs. |
Marrone | |
Nunc | |
Codificatori per provette criogeniche |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
173789 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375868 |
174300 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375868 |
170953 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375868 |
171856 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375868 |
167560 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375868 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.