missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hydrogen Peroxide, technical, 35 wt% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13248003

Hydrogen Peroxide, technical, 35 wt% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 13248003
5 L
Click to view available options
Quantità:
5 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.

Codice prodotto. 13248003

Marca: Thermo Scientific Acros 444380050

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.

 

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide
Nota nome 35 wt% solution in water, stabilized
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Punti di ebollizione 108.0°C
Punto di fusione -33.0°C
Formula molecolare H2O2
Formula lineare H2O2
Numero MDL MFCD00011333
Densità 1.1350g/mL
Indice di Merck 15,4835
Sinonimo perhydrol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name perossido di idrogeno
Molecular Weight (g/mol) 34
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Peso formulazione 34
Grado Caratteristiche
Imballaggio Plastic Drum
Gravità specifica 1.135
Quantità 5 L
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Certificati

Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.

5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467437 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number444380050
Numero di lottoA0451126 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2024 Catalog Number444380050
Numero di lottoA0458691 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2023 Catalog Number444380050
Numero di lottoA0447881 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number444380050
Numero di lottoA0393693 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number444380050

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Hydrogen Peroxide, technical, 35 wt% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato