Learn More
A&D Weighing Bilancia Serie BM Ion
Serie BM Ion. Vi presentiamo la microbilancia innovativa di A&D. Misurazione accurata per pesate di precisione con lettura al microgrammo.
Marca: A&D Weighing BM-300
Descrizione
- Eliminazione dell'elettricità statica senza alcuna ventola grazie allo ionizzatore integrato
- Paravento antistatico
- Dotato di paravento da appoggio (medium) mod. AD-1676 (mod. BM-5/5D)
- Ampia camera di pesata per una migliore usabilità
- Sensori integrati per la rilevazione di temperatura, umidità e pressione atmosferica
- Sportelli scorrevoli interbloccabili consentono efficienza operativa con entrambe le mani
- Calibrazione motorizzata con peso interno:
- Avviata automaticamente al variare della temperatura
- Avviata dall'operatore
- LCD ben visibile, con retroilluminazione bianca
- Memoria: fino a 200 set di dati
- AD-1688 come accessorio di serie: una chiavetta USB dedicata per registrare i dati di pesata e i parametri ambientali in file MS Excel leggibili
- 12 unità di misura del peso: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pz (conteggio), %.
- Piatti/supporti speciali per i modelli BM-5/5D/20/22:
- Piattelli per il campionamento di piccole quantità
- Supporti per filtri PM
- Supporti per provette per microcentrifuga
- Kit per il controllo della precisione delle pipette acquistabile a parte
- Interfacce:
- RS-232C (di serie)
- Quick USB (di serie)
- Ethernet (opzionale)
Specifica
GLP/GMP/GCP/ISO | |
320 g | |
0.1 mg | |
BM-300 | |
3.5 seconds | |
259 mm |
RS-232 C and Quick USB | |
Reverse-backlit LCD | |
±0.3 mg | |
0.2 mg | |
Micro Analytical Balance | |
326 mm |