Learn More
L(+)-Aspartic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10714981
L(+)-Aspartic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10714981
100 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Codice prodotto. 10714981
Marca: Thermo Scientific Acros 105041000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-84-8
Formula molecolare C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.10
Numero MDL MFCD00002616
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanedioic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Aspartic acid
Punto di fusione >230.0°C
Nota nome 98+%
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica + 25.00
Solfato 300ppm max.
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Quantità 100 g
Peso formulazione 133.1
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468729 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number105041000,105040025,105040100,105045000
Numero di lottoA0461907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/07/2024 Catalog Number105041000,105040025,105040100,105045000
Numero di lottoA0392808 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number105041000,105040025,105040100,105045000
Numero di lottoA0404516 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number105041000,105040025,105040100,105045000
Numero di lottoA0409821 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number105041000,105040025,105040100,105045000
Identificativo prodotto
  • L(+)-Aspartic acid
Titolo del prodotto
L(+)-Aspartic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >