Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartic acid, 98+% Codice prodotto.: 11445623
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartic acid, 98+%
Codice prodotto. 11445623
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11445623
Marca: Thermo Scientific Chemicals A13520.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
L-Aspartic acid is used in enzyme active centers, as well as in maintaining the solubility and ionic character of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Aspartic acid is used in enzyme active centers, as well as in maintaining the solubility and ionic character of proteins.
Solubility
Soluble in water(4.5g/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-84-8
Formula molecolare C4H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 133.10
Numero MDL MFCD00002616
InChI Key CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Aspartic acid
Punto di fusione >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Indice di Merck 14,840
Informazioni di solubilità Soluble in water(4.5g/L).
Densità 1.66
IUPAC Name (2S)-2-aminobutanedioic acid
Quantità 250 g
Odore Odorless
Peso formulazione 133.1
Optical Rotation +25° (c=2 in 5N HCl)
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/08/2024 Catalog NumberA13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Numero di lottoA0446963 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog NumberA13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Numero di lottoA0442008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Catalog NumberA13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Numero di lotto10239710 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Numero di lotto10239840 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA13520-22,A13520.30,A13520.0I,A13520.0B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartic acid, 98+% >